Learn More
Fisherbrand™ Chiller con recirculación de enfriamiento/calentamiento Isotemp™, 230 V, 50 Hz
Código de producto. 11396651 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
250LCU
500LCSU
500LCU
Tipo de bomba:
Fuerza
Fuerza y Succión
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tipo de bomba unitSize
11396651 500LCU Fuerza cada uno
11336661 500LCSU Fuerza y Succión cada uno
12019907 250LCU Fuerza 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11396651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3910.00€
    3770.00€ / paquete de 1
    Ahorro 140.00€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado pensando en el alto rendimiento, un tamaño pequeño y un funcionamiento silencioso.
  • Gama completa de calentamiento y refrigeración de - 10 °C a + 80 °C
  • El depósito pequeño garantiza un tiempo de respuesta de temperatura rápido
  • Tamaño reducido
  • Funcionamiento silencioso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2,8 L
Capacidad de refrigeración A +20 °C
Tipo de bomba Fuerza
Intervalo de temperatura De -10 °C a +80 °C
Capacidad calorífica 2,0 kW
Modelo 500LCU
Capacidad de la bomba 17/ l/min (300 mbar)
Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C
Conexiones USB Sí
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 419,1 x 228,6 x 635 mm
Peso con embalaje (métrico) 29,9 kg
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz