Learn More
Isopreno (estabilizado con TBC), TRC
Código de producto. 30403863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30403863 100 g -
30402944 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30403863 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI822300100G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-79-5
Fórmula molecular C5 H8
Peso molecular (g/mol) 68.12
Sinónimo 1,3-Butadiene, 2-methyl-, Isoprene (8CI), 2-Methyl-1,3-butadiene, 2-Methylbutadiene, 3-Methyl-1,3-butadiene, Isopentadiene, NSC 9237, β-Methylbivinyl
Nombre IUPAC 2-metilbuta-1,3-dieno
SMILES CC(=C)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoprene
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.0626