Learn More
Isopreno (estabilizado con TBC), TRC
Código de producto. 30402944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30402944 10 g 10 g
30403863 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30402944 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82230010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-79-5
Fórmula molecular C5 H8
Peso molecular (g/mol) 68.12
Sinónimo 1,3-Butadiene, 2-methyl-, Isoprene (8CI), 2-Methyl-1,3-butadiene, 2-Methylbutadiene, 3-Methyl-1,3-butadiene, Isopentadiene, NSC 9237, β-Methylbivinyl
Nombre IUPAC 2-metilbuta-1,3-dieno
SMILES CC(=C)C=C
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Isoprene
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.0626
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.