Learn More
Isopreno, 99 %, estabilizado con ca. 0,02 % de 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11373616 500 mL 500 ml
11363616 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11373616 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14619.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78-79-5 | C5H8 | 68.119 g/mol
Isoprene is used in to prepare synthetic version of natural rubber by polymerization using Ziegler catalysts. It is a basic building block for terpenes especially carotenes, terpenoids, retinol, vitamin-A and tocopherol (Vitamin-E). It finds applications in medical equipments, toys, baby bottle nipples, shoe soles, elastic films and threads for golf balls. Copolymer prepares in association with styrene is used in pressure sensitive adhesives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isopreno se utiliza en la preparación de la versión sintética de caucho natural mediante polimerización utilizando catalizadores de Ziegler. Es un compuesto básico para los terpenos, especialmente los carotenos, los terpenoides, el retinol, la vitamina A y el tocoferol (vitamina E). Se aplica en equipos médicos, juguetes, tetinas para biberones, suelas de zapatos, películas elásticas e hilos para pelotas de golf. El copolímero se prepara junto con estireno que se utiliza en adhesivos sensibles a la presión.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter etílico, alcohol, acetona y benceno. No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes, bases fuertes, amoniaco, metales alcalinos, alcoholes y oxígeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-79-5
Fórmula molecular C5H8
Peso molecular (g/mol) 68.119
Número MDL MFCD00008600
Clave InChI RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoprene, 2-methyl-1,3-butadiene, isopentadiene, 2-methylbutadiene, 1,3-butadiene, 2-methyl, 2-methyldivinyl, beta-methylbivinyl, isopreno, isoterpene, isopren
PubChem CID 6557
ChEBI CHEBI:35194
Nombre IUPAC 2-metilbuta-1,3-dieno
SMILES CC(=C)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoprene
Nombre de nota stabilized with ≈0.02% 4-tert-butylcatechol
Punto de fusión -146°C
Densidad 0.681
Punto de ebullición 33°C to 36°C
Temperatura de inflamación −54°C (−65°F)
Índice de refracción 1.422
Cantidad 500 mL
Número UN UN1218
Beilstein 969158
Índice Merck 14,5201
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ethyl ether,alcohol,acetone and benzene. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.12
Porcentaje de pureza 99%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isoprene
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicazioni di pericolo
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consigli di prudenza
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Isoprene
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.