Learn More
Isopreno, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10265450 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 litro
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10265450 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10448850 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10133550 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10193400 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10265450 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122670010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78-79-5 | C5H8 | 68.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-79-5 , 98-29-3
Fórmula molecular C5H8
Peso molecular (g/mol) 68.11
Número MDL MFCD00008600
Clave InChI RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoprene, 2-methyl-1,3-butadiene, isopentadiene, 2-methylbutadiene, 1,3-butadiene, 2-methyl, 2-methyldivinyl, beta-methylbivinyl, isopreno, isoterpene, isopren
PubChem CID 6557
ChEBI CHEBI:35194
Nombre IUPAC 2-metilbuta-1,3-dieno
SMILES CC(=C)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoprene
Punto de fusión -146.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.6800g/mL
Punto de ebullición 34.0°C
Temperatura de inflamación −48°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHC(CH3)=CH2
Índice de refracción 1.4205 to 1.4225
Cantidad 1 L
Beilstein 01, 252
Fieser 13,196
Índice Merck 15, 5247
Gravedad específica 0.68
Información de solubilidad Solubility in water: 0.7g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and acetone,oils/fat
Estabilizante 100 to 250ppm 4-tert-butylcatechol
Viscosidad 0.225 mPa.s (15°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isoprene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-1,3-butadiene