Learn More
Isonicoteína-3,4,5,6-d4, TRC
Código de producto. 30180351
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180351 10 mg 10 miligramos
30180359 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30180351 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82168010MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1020719-56-5
Fórmula molecular C10H4D4N2
Peso molecular (g/mol) 160.21
Sinónimo 2,3'-Bipyridine-3,4,5,6-d4, 2,3’-Dipyridyl-3,4,5,6-d4
SMILES [2H]C1=NC(C2=CN=CC=C2)=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isonicoteine-3,4,5,6-d4
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-8H/i1D,2D,5D,7D