Código de producto. 30117486
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Tamaño de la unidad
30117486
1 L
1 litro
10025752
2.5 L
2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto.
30117486
Proveedor
Thermo Scientific
N.º de proveedor
383810010
214.00 EUR hasta el 2026-12-18 MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27967" para aplicar la oferta.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE. Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 73513-42-5, C6H14, 86.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS
73513-42-5
Fórmula molecular
C6H14
Peso molecular (g/mol)
86.18
Número MDL
MFCD00009406
Clave InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
PubChem CID
7892
Nombre IUPAC
2-metilpentano
SMILES
CCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
Isohexane
Punto de fusión
-154.0°C
Densidad
0.6600g/mL
Punto de ebullición
60.0°C
Temperatura de inflamación
-23°C
Fórmula lineal
CH3 CH2 CH2 CH(CH3 )2
Índice de refracción
1.3700 to 1.3720
Cantidad
1 L
Gravedad específica
0.66
Información de solubilidad
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula)
86.18
Grado
HPLC
Características ecológicas
ACT Ecolabel (Gold)
Mostrar más
Mostrar menos
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .