Learn More
Isododecano, mezcla de isómeros, téc. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402357 2500 mL 2500 ml
11492347 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11402357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14235.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 31807-55-3 | C12H26 | 170.34 g/mol
Isododecane, mixture of isomer acts as a reaction medium used for polymerization reactions. It is also useful as an emollient and solvent in skin care products due to its high spreadability, low viscosity and density. It is commonly used in anti-aging serums and also useful in many different cosmetic items like eyeliner, hair care, hair sprays, perfume, conditioners and lotions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isododecano, una mezcla de isómeros, actúa como medio de reacción utilizado para reacciones de polimerización. También es útil como emoliente y disolvente en productos para el cuidado de la piel debido a su alta untuosidad, baja viscosidad y densidad. Se utiliza comúnmente en los sueros antienvejecimiento y también es útil en muchos artículos cosméticos diferentes como el lápiz de ojos, productos para el cuidado del cabello, aerosoles para el cabello, perfumes, acondicionadores y lociones.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31807-55-3
Fórmula molecular C12H26
Peso molecular (g/mol) 170.34
Número MDL MFCD00036106
Clave InChI GTJOHISYCKPIMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isododecane, undecane, 2-methyl, 2-methylhendecane, unii-h40fl8477b, isodo-decane, acmc-1bc2q, isododecane, mixture of isomers
PubChem CID 23459
Nombre IUPAC 2-metilundecano
SMILES CCCCCCCCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isododecane
Nombre de nota mixture of isomers
Densidad 0.74
Punto de ebullición 170°C to 195°C
Temperatura de inflamación 42°C (108°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 80%
Índice de refracción 1.421
Cantidad 2500 mL
Número UN UN3295
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.34
Porcentaje de pureza 80%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isododecane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isododecane