Learn More
DuPont™ Mono sin capucha Tyvek™ IsoClean™ con cuello sellado
BIOPHARMA
Código de producto. 15624904 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15624904 XL paquete de 25
15694894 Pequeño paquete de 25
15604904 M paquete de 25
15614904 L paquete de 25
15634904 2XL paquete de 25
15644904 3XL paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15624904 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D15429671
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.27€
    304.89€ / paquete de 25
    Ahorro 184.38€
    37% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Procesadas en limpio para maximizar la pulcritud y previamente esterilizadas mediante irradiación gamma. Los monos sin capucha DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ con cuello sellado proporcionan una barrera para partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos con base acuosa. Transpirable y con un nivel bajo de formación de pelusas.
  • Disponible en tallas de S a XXXL
  • Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma
  • Costuras internas selladas. Cintura elástica en la parte posterior para facilitar un buen ajuste
  • Ojales para el pulgar elásticos y cubiertos de Tyvek™
  • Elástico acanalado en muñecas y tobillos
  • Cierre con cremallera frontal
  • Solapa hermética
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sobretodos para sala estéril
Tamaño XL
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Elástico en la espalda
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Tipo de tapón Cremallera frontal
Tipo de costura Sellado
Esterilidad Estéril
Certificaciones/conformidad ISO 11137-1, ISO Clase 5
Certificaciones/conformidad (Europa) GMP clase A/B, categoría III, tipo 5-B y 6-B, EN 14126, EN 1073-2
Modelo D15429671
Tamaño del tórax (métrico) De 108 a 116 cm
Para utilizar con (aplicación) Biotecnología, industria farmacéutica, fabricación de dispositivos médicos, procesamiento de alimentos, industria cosmética y otros entornos críticos.
Cantidad 25/paq.
Mostrar más Mostrar menos
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.