Descripción
- Disponibles en tamaños de S a XL.
- Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma.
- Costuras internas selladas.
- Elástico acanalado en las espinillas y los tobillos.
- Cordones en los tobillos.
- Suelas Gripper™ antideslizantes que ofrecen una mayor resistencia.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Pequeño |
| Material | Tyvek™ IsoClean™ |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de suela | Antideslizante |
| Tipo de costura | Sellado |
| Para utilizar con (aplicación) | Biotecnología, industria farmacéutica, fabricación de dispositivos médicos, procesamiento de alimentos, cosméticos y otros entornos críticos. |
| Certificaciones/conformidad | Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma al nivel SAL de 10-6 (ISO 11137-1), apto para el uso en salas limpias GMP de clase A/B (ISO Clase 5), EPI de Categoría I |
| Cantidad de embalaje | 100/paq. |
| Mostrar más |
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.