Learn More
DuPont™ Cubrebotas Tyvek™ IsoClean™
BIOPHARMA
Código de producto. 15624914 Tienda DuPont Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15624914 Extra grande paquete de 100
15604914 Mediano paquete de 100
15614914 Grande paquete de 100
15694904 Pequeño paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15624914 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D15466105
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Procesadas en limpio para maximizar la pulcritud y previamente esterilizadas mediante irradiación gamma. Los cubrebotas Tyvek™ IsoClean™ de DuPont™ proporcionan una barrera para partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos con base acuosa. Transpirable y un nivel extremadamente bajo de formación de pelusas
  • Disponibles en tamaños de S a XL.
  • Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma.
  • Costuras internas selladas.
  • Elástico acanalado en las espinillas y los tobillos.
  • Cordones en los tobillos.
  • Suelas Gripper™ antideslizantes que ofrecen una mayor resistencia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Extra grande
Material Tyvek™ IsoClean™
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Esterilidad Estéril
Tipo de suela Antideslizante
Tipo de costura Sellado
Para utilizar con (aplicación) Biotecnología, industria farmacéutica, fabricación de dispositivos médicos, procesamiento de alimentos, cosméticos y otros entornos críticos.
Certificaciones/conformidad Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma al nivel SAL de 10-6 (ISO 11137-1), apto para el uso en salas limpias GMP de clase A/B (ISO Clase 5), EPI de Categoría I
Cantidad de embalaje 100/paq.
Tipo de empaquetado Empaquetados individualmente en pares
Tipo de producto Cubrebotas para entornos controlados
Mostrar más Mostrar menos
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.