Learn More
Beschreibung
- Disponible en tallas de S a XXXL.
- Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma.
- Costuras internas selladas.
- Elástico acanalado en las muñecas.
- Cierre a presión frontal para ponérselo y quitársel
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Bata de laboratorio en entornos controlados |
| Tamaño | Pequeño |
| Material | Tyvek |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | A presión |
| Estilo de manguito | Elástico tunelado |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de collarín | Sellado |
| Tipo de costura | Costuras internas selladas |
| Mehr anzeigen |
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?