Learn More
DuPont™ Batas Tyvek™ IsoClean™ con cuello sellado
BIOPHARMA
Product Code. 15644914 Shop All DuPont Products
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
Unit Size:
paquete de 30
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tamaño Unit Size
15644914 Mediano paquete de 30
15634914 Pequeño paquete de 30
15654914 Grande paquete de 30
15664914 Extra grande paquete de 30
15674914 XXL paquete de 30
15684914 XXXL paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15644914 Supplier DuPont™ Supplier No. D15466127
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.73€
    347.95€ / paquete de 30
    Ahorro 76.78€
    18% Descuento
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Las batas DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ con cuello sellado se han procesado en limpio y esterilizado con radiación gamma.
  • Disponible en tallas de S a XXXL.
  • Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma.
  • Costuras internas selladas.
  • Elástico acanalado en las muñecas.
  • Cierre a presión frontal para ponérselo y quitársel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Bata de laboratorio en entornos controlados
Tamaño Mediano
Material Tyvek
Color Blanco
Tipo de tapón A presión
Estilo de manguito Elástico tunelado
Desechables Un solo uso
Esterilidad Estéril
Tipo de collarín Sellado
Tipo de costura Costuras internas selladas
Tamaño del tórax (métrico) De 93 a 102 cm
Certificaciones/conformidad Limpieza y esterilización mediante radiación gamma al nivel SAL de 10-6 (ISO 11137-1), completa trazabilidad en todas las prendas esterilizadas con certificados de esterilidad disponibles, aptitud para el uso en salas limpias GMP Clase C/D (ISO Clase 5-),
Para utilizar con (aplicación) Salas limpias en los sectores biotecnológico, farmacéutico, cosmético, de fabricación de dispositivos médicos, de procesamiento de alimentos y otros entornos críticos o controlados.
Show More Show Less
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.