missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ISOC2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30046700 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30046700 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30046700 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP328981

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ISOC2 Polyclonal antibody specifically detects ISOC2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ISOC2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación Tris-citrate/phosphate pH 7 -8.
Alias de gen FLJ18582, FLJ23469, isochorismatase domain containing 2, isochorismatase domain-containing protein 2, mitochondrial
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Between 75 and 125
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79763
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.