Learn More
Iso Letrozol, TRC
Código de producto. 30012605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012605 10 mg 10 miligramos
30010651 25 mg 25 miligramos
30011187 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82030010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112809-52-6
Fórmula molecular C17 H11 N5
Peso molecular (g/mol) 285.3
Sinónimo 4,4'-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylmethylene)dibenzonitrile, Letrozole Imp. A (EP)
Nombre IUPAC 4-[(4-cianofenilo)-(1,2,4-triazol-4-il)metil]benzonitrilo
SMILES N#Cc1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)C#N)n3cnnc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylmethylene)dibenzonitrile
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-11-20-21-12-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1014
Porcentaje de pureza >95%