Learn More
Nitrate Ionic Strength Adjuster, 2.0M, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11503112 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11503112 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11503112 Proveedor Reagecon N.º de proveedor ISAN5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00€
    109.17€ / 500 ml
    Ahorro 129.83€
    54% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Permite la medición de cationes y aniones con electrodos selectivos de iones (ISE). Nitrate Ionic Strength Adjuster, 2.0M, Reagecon™ se añade tanto a las muestras como a los estándares de ISE para su uso en calibración, control, cualificación de instrumentos y validación de métodos en la medición de iones directa e indirecta.
El uso de una solución reguladora de la concentración iónica (ISA) tiene varias ventajas al medir cationes, aniones y algunos gases disueltos con un electrodo selectivo de iones (ISE).
  • La ISA mantiene la concentración iónica de la muestra y el estándar alta, constante y similar, lo que permite leer la medición de la actividad como concentración.
  • La ISA mantiene el valor de pH constante en algunos casos, lo que ayuda a suprimir o eliminar los iones que interfieren.
  • La ISA elimina cualquier matriz, histéresis o potenciales uniones de líquidos erróneas que puedan afectar la precisión del resultado de la prueba.
  • Una ISA nunca debe reaccionar con la muestra o el estándar químicamente.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium sulfate
CAS 7783-20-2
Densidad 1,13 g/cm3 a 20 °C
Forma física Líquido
Fórmula molecular H8N2O4S
Concentración 2M
Número MDL MFCD00003391
Color Incolora
pH 5.8 a 6.2
Para utilizar con (equipo) Electrodos selectivos de iones
Clave InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC diazanio; sulfato
Peso molecular (g/mol) 132.13
PubChem CID 6097028
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:62946
Formula Weight (peso de la fórmula) 132,14g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • NITRATE ISE IONIC STRENGTH
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium sulphate