missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IRX4 Antibody [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™

Código de producto. 30605968 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30605968 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30605968 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP348420AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IRX4 Polyclonal antibody specifically detects IRX4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IRX4
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen iroquois homeobox 4, Iroquois homeobox protein 4Homeodomain protein IRXA3, iroquois-class homeodomain protein IRX-4, IRXA3, MGC131996
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived human IRX4 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50805
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.