Learn More
Micronova™ Cinta para salas limpias de vinilo irradiada
Código de producto. 17808359 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul claro
Blanco
Transparente
Dimensiones (L x An):
36 yd x 0,75 in
36 yd x 1 in
36 yd x 2 in
Tamaño de la unidad:
24 PCS
36 PCS
paquete de 16
paquete de 36
paquete de 48
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17808359 Transparente 36 yd x 0,75 in paquete de 16
12833582 Azul claro 36 yd x 1 in paquete de 36
12743376 Blanco 36 yd x 0,75 in paquete de 48
12853542 Blanco 36 yd x 1 in 36 PCS
12883542 Blanco 36 yd x 2 in 24 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17808359 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor CR10034TRIRM
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
La cinta de vinilo irradiada para salas blancas, con adhesivo de caucho de fácil desprendimiento, es extremadamente adaptable e ideal para la preparación de medios, dosificación, codificación por colores y envasado en aplicaciones de procesamiento críticas y asépticas.
La cinta de vinilo irradiada para salas blancas está diseñada para limitar los recuentos de partículas y carga biológica en aplicaciones de procesamiento críticas y asépticas. Esta cinta extremadamente moldeable es ideal para sellar superficies curvas e irregulares, y el adhesivo de caucho sintético garantiza una retirada limpia de los cartuchos de obleas y de la mayoría de las superficies de trabajo en salas limpias.
  • Cinta de vinilo irradiada, ultraprocesada y sensible a la presión
  • Carga biológica y recuentos de partículas bajos
  • Adhesivo de caucho sintético que garantiza una retirada limpia de la mayoría de las superficies
  • Extremadamente moldeable, une y sella con cinta superficies curvas e irregulares
  • Ideal para preparación de lotes, codificación por colores, envasado, etc. en áreas asépticas
  • Excelente para áreas de construcción limpias
  • Se puede escribir en ella con rotuladores para salas limpias
  • Procesada para sala limpia y enrollada en un núcleo de plástico
  • Se suministra con certificación completa de irradiación y trazabilidad de lotes
  • En bolsa doble individual
  • Disponible en transparente, blanco y azul claro
  • Disponible en anchuras de 12,7, 19,05, 25,4 y 50,8 mm (0,5, 0,75, 1 y 2 in)
  • Longitud del rollo: 33 m (36 yd.)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO Instalación certificada 9001, Certificado de irradiación, Certificado de conformidad
Tipo de adhesivo Caucho
Recubrimiento Vinilo
Color Transparente
Acabado Mate
Formato Cinta
Material Vinilo
Tipo de producto Cinta para salas limpias
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Sellado, marcado y codificación de colores de placas en entornos asépticos.
Cantidad 16/caja
Intervalo de temperatura (imperial) 59 °F a 77 °F
Intervalo de temperatura (métrico) 15 °C a 25 °C
Dimensiones (L x An) 36 yd x 0,75 in
Longitud (imperial) 36 yd.
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 19.05 mm