Learn More
Beschreibung
La cinta de vinilo irradiada para salas blancas, con adhesivo de caucho de fácil desprendimiento, es extremadamente adaptable e ideal para la preparación de medios, dosificación, codificación por colores y envasado en aplicaciones de procesamiento críticas y asépticas.
La cinta de vinilo irradiada para salas blancas está diseñada para limitar los recuentos de partículas y carga biológica en aplicaciones de procesamiento críticas y asépticas. Esta cinta extremadamente moldeable es ideal para sellar superficies curvas e irregulares, y el adhesivo de caucho sintético garantiza una retirada limpia de los cartuchos de obleas y de la mayoría de las superficies de trabajo en salas limpias.
- Cinta de vinilo irradiada, ultraprocesada y sensible a la presión
- Carga biológica y recuentos de partículas bajos
- Adhesivo de caucho sintético que garantiza una retirada limpia de la mayoría de las superficies
- Extremadamente moldeable, une y sella con cinta superficies curvas e irregulares
- Ideal para preparación de lotes, codificación por colores, envasado, etc. en áreas asépticas
- Excelente para áreas de construcción limpias
- Se puede escribir en ella con rotuladores para salas limpias
- Procesada para sala limpia y enrollada en un núcleo de plástico
- Se suministra con certificación completa de irradiación y trazabilidad de lotes
- En bolsa doble individual
- Disponible en transparente, blanco y azul claro
- Disponible en anchuras de 12,7, 19,05, 25,4 y 50,8 mm (0,5, 0,75, 1 y 2 in)
- Longitud del rollo: 33 m (36 yd.)
Spezifikation
Spezifikation
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | ISO Instalación certificada 9001, Certificado de irradiación, Certificado de conformidad |
| Tipo de adhesivo | Caucho |
| Recubrimiento | Vinilo |
| Color | Azul claro |
| Acabado | Mate |
| Formato | Cinta |
| Material | Vinilo |
| Tipo de producto | Cinta para salas limpias |
| Esterilidad | Estéril |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.