Learn More
Micronova™ Rotuladores ultra fino Sharpie irradiados
Código de producto. 17605925 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Rojo
Tipo de producto:
Marcador a prueba de frotis
Marcador permanente
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tipo de producto unitSize
17605925 Negro Marcador a prueba de frotis paquete de 12
15674109 Negro Marcador permanente paquete de 12
17338389 Azul Marcador permanente paquete de 12
17695915 Rojo Marcador permanente paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17605925 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor PEN61IR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Marcador permanente irradiado, de punta ultrafina y con tapa, con tinta resistente al agua y a la decoloración, de secado rápido y no tóxica para uso en entornos asépticos.
Micronova Irradiado Sharpie Ultra Fine Marker es el marcador permanente original, de estilo bolígrafo y con punta ultrafina, estándar en la industria. Este marcador para salas limpias marca permanentemente en la mayoría de las superficies con tinta a base de alcohol, no tóxica y de secado rápido, resistente a la decoloración y al agua para ampliar aún más los usos en múltiples proyectos.
  • Rotulador con punta ultra fina Sharpie con tapón
  • Marca permanentemente en la mayoría de las superficies
  • Escribe en superficies frías o húmedas, bolsas de plástico o material de laboratorio desechable
  • Tinta no tóxica, permanente, de secado rápido, a base de alcohol
  • Irradiado con rayos gamma para asepsia ISO 5 y otras áreas de producción limpia
  • Permanentes y resistentes al agua
  • Tintas disponibles en rojo, azul o negro
Especificaciones
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Con renglones No
Color Negro
Color de la cubierta Negro
Material de recubrimiento Polietileno de alta densidad (HPDE)
Descripción La tinta no se mancha cuando se utiliza en etiquetas esterilizadas en autoclave.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6 x 0,5 x 0,5 in. (15,24 x 1,27 x 1,27 cm)
Longitud (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 12.24 cm
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 1.27 cm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO Instalación Certificada 9001; Certificado de Procesamiento de Irradiación; Certificado de conformidad
Diámetro exterior (imperial) 0,5 in
Diámetro exterior (métrico) 1.27 cm
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Etiquetas y documentos de salas blancas
Incluye Tapón
Envase En bolsas individuales, 4 bolígrafos por paquete de doble bolsa, 3 paquetes por caja
Tipo de producto Marcador a prueba de frotis
Cantidad 12/Cs.
Tamaño 8 x 8 x 8 in
Esterilidad Estéril
Estilo de punta Fibra