Descripción
Micronova Irradiado Sharpie Ultra Fine Marker es el marcador permanente original, de estilo bolígrafo y con punta ultrafina, estándar en la industria. Este marcador para salas limpias marca permanentemente en la mayoría de las superficies con tinta a base de alcohol, no tóxica y de secado rápido, resistente a la decoloración y al agua para ampliar aún más los usos en múltiples proyectos.
- Rotulador con punta ultra fina Sharpie con tapón
- Marca permanentemente en la mayoría de las superficies
- Escribe en superficies frías o húmedas, bolsas de plástico o material de laboratorio desechable
- Tinta no tóxica, permanente, de secado rápido, a base de alcohol
- Irradiado con rayos gamma para asepsia ISO 5 y otras áreas de producción limpia
- Permanentes y resistentes al agua
- Tintas disponibles en rojo, azul o negro
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Con renglones | No |
| Color | Azul |
| Color de la cubierta | Azul |
| Material de recubrimiento | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Descripción | Con tapón |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 6 x 0,5 x 0,5 in. (15,24 x 1,27 x 1,27 cm) |
| Altura (imperial) | 0,5 in |
| Altura (métrico) | 1.27 cm |
| Longitud (imperial) | 6 in |
| Mostrar más |