Descripción
La cinta de sellado de manguito MicroSeal™ irradiada de Micronova es una cinta de polietileno de baja densidad y baja emisión de gases con adhesivo acrílico que se despega limpiamente, sensible a la presión y perforaciones a intervalos de 7,6 cm que permiten a los usuarios atar y rasgar a longitudes óptimas para asegurar el guante a la prenda. Disponible de 12,7 mm a 76,2 mm (0,5 a 3 pulg.) de ancho; las anchuras más pequeñas son ideales para el sellado de placas durante la monitorización ambiental.
- Cinta de polietileno moldeable irradiada
- Adhesivo acrílico sensible a la presión
- Sellado eficaz entre el guante y la prenda
- Perforaciones a intervalos de 7,6 cm
- Disponible de 12,7 mm a 76,2 mm (0,5 a 3 pulg.) de ancho
- Las anchuras más pequeñas para el sellado de placas durante la monitorización ambiental
- Cinta de baja densidad y baja emisión de gases
- Enrollada en un núcleo de plástico de 7,6 cm sin revestimiento
- El rodillo de 16,46 m (18 yardas) proporciona aproximadamente 42 sellos; el rodillo de 32,91 m (36 yardas), 84 sellos
- Adecuada para aplicaciones de procesamiento de alimentos y producción farmacéutica
- Sometida a radiación gamma para zonas asépticas
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Color | Blanco |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Sellado aséptico, de materiales peligrosos y de seguridad, placa rodac |
| Intervalo de temperatura (imperial) | 60 °F a 80 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 16 °C a 27 °C |
| Dimensiones (L x An) | 33 m x 25,4 mm (36 yd x 1 in) |
| Longitud (imperial) | 36 yd |
| Mostrar más |