Descripción
Garantiza un sellado eficaz entre el guante y la prenda. La cinta Micronova™ CSLB™ Microseal™ incluye perforaciones para cortar a longitudes óptimas.
Micronova Irradiado MicroSeal™ Cuff Seal Tape es una cinta de polietileno de baja densidad y baja emisión de gases con adhesivo acrílico sensible a la presión, de fácil desprendimiento y perforaciones de 7,6 cm (3 in). intervalos que permiten a los usuarios atar y rasgar en longitudes óptimas para asegurar el guante a la prenda. Disponible de 12,7 mm a 76,2 mm (0,5 a 3 in) de ancho; las anchuras más pequeñas son ideales para el sellado de placas durante la monitorización ambiental.
- Cinta de polietileno moldeable irradiada
- Adhesivo acrílico sensible a la presión
- Sellado eficaz entre el guante y la prenda
- Perforaciones a 7,6 cm (3 in) intervalos
- Disponible de 12,7 mm a 76,2 mm (0,5 a 3 in) de ancho
- Las anchuras más pequeñas para el sellado de placas durante la monitorización ambiental
- Cinta de baja densidad y baja emisión de gases
- Enrollado en un calibre de 3 in (7,6 cm) núcleo de plástico sin revestimiento
- El rodillo de 16,46 m (18 yardas) proporciona aproximadamente 42 sellos; el rodillo de 32,91 m (36 yardas), 84 sellos
- Adecuada para aplicaciones de procesamiento de alimentos y producción farmacéutica
- Sometida a radiación gamma para zonas asépticas
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | ISO Instalación Certificada 9001; Certificado de conformidad; Certificado de radiación |
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Recubrimiento | Polímero |
| Color | Blanco |
| Acabado | Brillo |
| Formato | Rollo |
| Material | Polietileno |
| Tipo de producto | Cinta para salas limpias |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |