Learn More
Micronova™ Cinta de manguito y MicroSeal™ irradiada
Código de producto. 13107326 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
0,75 in
1 in
2 in
3 in
Tamaño de la unidad:
36 PCS
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) unitSize
13107326 1 in 36 PCS
13147326 0,75 in paquete de 48
13157316 2 in paquete de 24
13147316 3 in paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13107326 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor CSLB1WHIR
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cinta de polietileno irradiada y conformable con perforaciones a intervalos de 7,6 cm (3 in), diseñada para garantizar un sellado entre el guante y la prenda en el uso de vestimenta de sala limpia. Disponible en anchuras más pequeñas para el sellado de placas durante la monitorización ambiental.
Garantiza un sellado eficaz entre el guante y la prenda. La cinta Micronova™ CSLB™ Microseal™ incluye perforaciones para cortar a longitudes óptimas.
Micronova Irradiado MicroSeal™ Cuff Seal Tape es una cinta de polietileno de baja densidad y baja emisión de gases con adhesivo acrílico sensible a la presión, de fácil desprendimiento y perforaciones de 7,6 cm (3 in). intervalos que permiten a los usuarios atar y rasgar en longitudes óptimas para asegurar el guante a la prenda. Disponible de 12,7 mm a 76,2 mm (0,5 a 3 in) de ancho; las anchuras más pequeñas son ideales para el sellado de placas durante la monitorización ambiental.
  • Cinta de polietileno moldeable irradiada
  • Adhesivo acrílico sensible a la presión
  • Sellado eficaz entre el guante y la prenda
  • Perforaciones a 7,6 cm (3 in) intervalos
  • Disponible de 12,7 mm a 76,2 mm (0,5 a 3 in) de ancho
  • Las anchuras más pequeñas para el sellado de placas durante la monitorización ambiental
  • Cinta de baja densidad y baja emisión de gases
  • Enrollado en un calibre de 3 in (7,6 cm) núcleo de plástico sin revestimiento
  • El rodillo de 16,46 m (18 yardas) proporciona aproximadamente 42 sellos; el rodillo de 32,91 m (36 yardas), 84 sellos
  • Adecuada para aplicaciones de procesamiento de alimentos y producción farmacéutica
  • Sometida a radiación gamma para zonas asépticas
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO Instalación Certificada 9001; 10-6 Nivel de garantía de esterilidad por AAMI TIR33:2005; Certificado de conformidad; Certificado de radiación
Tipo de adhesivo Acrílico
Recubrimiento Polímero
Color Blanco
Acabado Brillo
Formato Rollo
Material Polietileno
Tipo de producto Cinta para salas limpias
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Aséptico, Vestuario de seguridad, Rodac Sellado de placas
Incluye 3 in Núcleo de plástico
Cantidad 36/Cs.
Tamaño (imperial) 16 x 10 x 8 in.
Tamaño (métrico) 40.6 x 25.4 x 20.3 cm
Intervalo de temperatura (imperial) 40 °F a 190 °F
Intervalo de temperatura (métrico) 4 °C a 88 °C
Dimensiones (L x An) 16,5 m x 25,4 mm (18 yd x 1 in)
Longitud (imperial) 18 yd
Longitud (métrico) 16,5 m
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,4 mm
Anchura de cinta (métrico) 2,5 cm