Descripción
- Con una capa exterior de malla abrasiva que soporta suelos difíciles sin fragmentarse ni formar escamas, las esponjas PolyMesh proporcionan una mayor abrasión para descomponer depósitos químicos, flujos y fotorresistentes
- La malla de monofilamento 100 % de poliéster está envuelta por una espuma de uretano reticulada que hace que estas almohadillas abrasivas para salas limpias sean ideales para cámaras de fermentación y laboratorios de animales
- Duraderas y resistentes, las esponjas PolyMesh soportan desinfectantes fuertes
- Esterilizables en autoclave
- Tamaños adicionales disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sponge |
| Color-coded | No |
| Tipo de mango | None |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 15.2 x 10.2 cm (6 x 4 in.) |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con (aplicación) | Super Abosorbent and Superior Cleaning, for Use with Strong Disinfectants and Suitable for Steam Sterilization |
| Altura (imperial) | 0.5 in. |
| Mostrar más |