missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Concentrado para elaborar solución estándar de hierro (Fe) de 20 ppm de acuerdo con la prueba de límite del capítulo 4 (4.1.2) de la EP, Reagecon™
BIOPHARMA

Código de producto. 11494759 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ML
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11494759 100 ml 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11494759 Proveedor Reagecon N.º de proveedor 5001600C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El concentrado Reagecon para elaborar solución estándar de hierro (Fe) de 20 ppm se utiliza para la preparación de otros reactivos y como se especifica en monografías individuales.

  • Fabricado en instalaciones aptas según la norma ISO 9001 conforme a lo establecido por la Farmacopea farmacopea en las directrices del Capítulo 4 (4.1.2)
  • Fabricado de conformidad con los métodos ASTM, APHA, ACS, EP y USP
  • Se suministra con un certificado de análisis y una etiqueta que muestra el lote y la fecha de caducidad
  • La solución lista para usarse elimina el tiempo y el trabajo de preparación de soluciones estándar precisas

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Iron
Envase 100 ml
CAS 7439-89-6
Certificado de análisis Yes
Trazabilidad según el NIST Yes
Olor Odorless
Forma física Líquido
Fórmula molecular Fe
Concentración 20 ppm
Número MDL MFCD00010999
Clave InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe]
Nombre IUPAC hierro
Peso molecular (g/mol) 55.85
PubChem CID 23925
Cantidad 100 ml
ChEBI CHEBI:82664
Formula Weight (peso de la fórmula) 55.85g/mol
Grado UE. farmacopea Capítulo 4 (4.1.2)
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.