Especificaciones
| Envase | Frasco de vidrio |
| Nombres de analitos o componentes | Fe |
| Concentración | 1,00 ±0,2 g/L |
| Elemento | Fe |
| Solvent or Matrix | Ácido nítrico |
| Cantidad | 250 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- ICP Standard Solution Iron (Fe) 1000mg/l in HNO
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: iron trinitrate, nitric acid