Learn More
Solución de hierro para ICP, 1 g/l, matriz de HCl, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco |
| Nombres de analitos o componentes | Fe |
| Concentración | 10 ±0,002 g/L |
| Tipo | Estándar de espectrometría de masas |
| Elemento | Fe |
| Solvent or Matrix | Cloruro de hidrógeno |
| Cantidad | 500 mL |