Learn More
Heptahidrato de sulfato de hierro(II), puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la FCC y las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., 99,5-104,5 % (manganométrico), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15641140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
25 Kg
250 g
5 Kg
500 g
paquete de 4
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15641140 25 kg 25 Kg
15631140 250 g 250 g
15661140 500 g 500 g
15611140 1 kg 1 Kg
15621140 2.5 kg 2.50 Kg
15671140 5 kg 5 Kg
15681140 6 x 1 kg paquete de 6
15651140 4 x 5 kg paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15641140 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 1235425KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la FCC y las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., 99,5-104,5 % (manganométrico)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-63-0
Fórmula molecular FeH14O11S
Peso molecular (g/mol) 278.01
Número MDL MFCD00149719
Clave InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
Nombre IUPAC hierro(2+);sulfato;heptahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(II) sulfate heptahydrate
Nombre de nota Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.5-104.5% (manganometric)
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 25 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5 to 104.5%
Fórmula lineal FeSO4 · 7H2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.01
Porcentaje de pureza 99.5 to 104.5% (manganometric)
Grado puriss.
Envase Bolsa de papel/poli
Presión de vapor 14.6mmHg (25°C)
Densidad 1.898 g/mL at 25 °C(lit.)