Learn More
Boruro de hierro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399199
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399199 100 g 100 g
11389199 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399199 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 088146.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilizado para mejorar la resistencia a la abrasión, la resistencia a la corrosión, la resistencia al desgaste y la resistencia a la oxidación. También se utiliza en refinerías de petróleo y gas, extracción química, extrusión agrícola y textil.
Iron boride is used to improve abrasion resistance, corrosion resistance, wear resistance and oxidation resistance. It is also used in oil and gas refinery, chemical extraction, agricultural and textile extrusion. Being inexpensive as well as having excellent mechanical, frictional and corrosion resistant properties, it can be used as replacement of ceramic or cermet type of materials in fabrication and machining. It is also involved in the production of borated steels and borated stainless steels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12006-84-7
Fórmula molecular BFe
Peso molecular (g/mol) 66.66
Número MDL MFCD00016092
Clave InChI UJYBTTFGLAOKMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iron boride, iron boride feb, ferrous boride, ironylidyneborane, ferrioborane, ferric boride
PubChem CID 82789
SMILES [B+]=[Fe-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron boride
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC ferrioborano
Formula Weight (peso de la fórmula) 66.66
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 7.15
Densidad 7.15