CAS RN 12006-84-7
CAS RN 12006-84-7
IUPAC Nombre:
ferrioborane
Sinónimos:
iron boride
Peso molecular (g/mol):
66.66
Fórmula molecular:
BFe
InChi Key:
UJYBTTFGLAOKMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[B+]=[Fe-]
1
–
1
de
1
resultados
1
Boruro de hierro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12006-84-7 Fórmula molecular: BFe Peso molecular (g/mol): 66.66 Número MDL: MFCD00016092 Clave InChI: UJYBTTFGLAOKMN-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: iron boride,iron boride feb,ferrous boride,ironylidyneborane,ferrioborane,ferric boride PubChem CID: 82789 SMILES: [B+]=[Fe-]