Learn More
Hierro para AAS en matriz de HCI a 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12943155 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
Unit Size:
100 ml
1000 ml
500 ml
Product Code. Cantidad unitSize
12943155 500 mL 500 ml
12923155 100 mL 100 ml
12933155 1000 mL 1000 ml
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12943155
Brand: Fisher Chemical B 019 500
This item is not returnable. View return policy
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Specifications
La solución contiene HCl
Concentración 1 g/L
Cantidad 500 mL