Learn More
IRGM Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Código de producto. 18498823 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498823 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18498823 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176890AF700
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
IRGM Polyclonal antibody specifically detects IRGM in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IRGM
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen IFI1, immunity-related GTPase family M protein, immunity-related GTPase family, M, interferon-inducible protein 1, IRGM1, LPS-stimulated RAW 264.7 macrophage protein 47 homolog, LRG47, LRG-47, LRG-47-like protein, M1, MGC149263, MGC149264
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the center of the human IRGM. The immunogen is located within the last 50 amino acids of IRGM. Amino Acid Squence: LQIRENVLENLQKER
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 345611
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG