missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IRF9 Antibody (PCRP-IRF9-2F8), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18586606 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18586606 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18586606 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314228MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IRF9 Monoclonal antibody specifically detects IRF9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IRF9
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-IRF9-2F8
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen IFN-alpha-responsive transcription factor subunit, interferon regulatory factor 9, Interferon-stimulated gene factor 3 gamma, interferon-stimulated transcription factor 3, gamma (48kD), interferon-stimulated transcription factor 3, gamma 48kDa, IRF-9, ISGF3, ISGF3 p48 subunit, ISGF3GISGF-3 gamma, p48, Transcriptional regulator ISGF3 subunit gamma
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human IRF9 protein (Uniprot: Q00978)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10379
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.