Descripción
IRF4 Monoclonal antibody specifically detects IRF4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IRF4 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MUM1/8560R |
| Conjugado | PerCP |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | interferon regulatory factor 4, IRF-4, LSIRFMUM1, Lymphocyte-specific interferon regulatory factor, Multiple myeloma oncogene 1, NF-EM5 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fragment (corresponding to C-terminal) of IRF4 protein (exact sequence is proprietary) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |