missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IRF2BP2 Antibody, DyLight 755, R&D Systems™

Código de producto. 18498666 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498666 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498666 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP281995IR
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

IRF2BP2 Polyclonal antibody specifically detects IRF2BP2 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IRF2BP2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen interferon regulatory factor 2 binding protein 2, IRF-2-binding protein 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno IRF2BP2 antibody was raised against an 17 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human IRF2BP2. The immunogen is located within amino acids 150 - 200 of IRF2BP2. Amino Acid Squence: KLEEPPELNRQSPNPRR
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 359948
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.