Learn More
IRF2 Antibody (7C2), Novus Biologicals™
Código de producto. 18370189 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18370189 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18370189 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00003660M04
Mouse Monoclonal Antibody
IRF2 Monoclonal antibody specifically detects IRF2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IRF2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 7C2
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_002190
Alias de gen DKFZp686F0244, interferon regulatory factor 2, IRF-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno IRF2 (NP_002190, 216 a.a. ~ 315 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MSELYPLQISPVSSYAESETTDSVPSDEESAEGRPHWRKRNIEGKQYLSNMGTRGSYLLPGMASFVTSNKPDLQVTIKEESNPVPYNSSWPPFQDLPLSS
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3660
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ