missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IRE1 alpha Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18637648 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18637648 100 μg 100 microlitros
18668026 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18637648 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299902100ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IRE1 alpha Polyclonal antibody specifically detects IRE1 alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IRE1 alpha
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:1000, ELISA 1:25000-1:50000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen EC 2.7.11, endoplasmic reticulum to nucleus signaling 1, Endoplasmic reticulum-to-nucleus signaling 1, ER to nucleus signalling 1, FLJ30999, hIRE1p, inositol-requiring 1, Inositol-requiring protein 1, IRE 1a, IRE1a, Ire1-alpha, IRE1MGC163279, IRE1P, MGC163277, protein kinase/endoribonuclease, serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease IRE1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human IRE1 alpha (Accession#: O75460-1; Pro465-Leu977)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Apoptosis, Cancer, Diabetes Research, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction, Unfolded Protein Response
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2081
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.