Descripción
IRAK4 Monoclonal specifically detects IRAK4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IRAK4 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SR1922 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Formulación | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Alias de gen | EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, interleukin-1 receptor-associated kinase 4, IPD1, IRAK-4, NY-REN-64, REN64, Renal carcinoma antigen NY-REN-64 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthesized peptide derived from human IRAK4 (Uniprot #: Q9NWZ3) |
| Mostrar más |