missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IQSEC2 Antibody [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™

Código de producto. 30604201 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30604201 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30604201 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346459JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IQSEC2 Polyclonal antibody specifically detects IQSEC2 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IQSEC2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BRAG1, brefeldin A resistant Arf-guanine nucleotide exchange factor 1, brefeldin A resistant Arf-guanine nucleotide exchange factor 1c, IQ motif and Sec7 domain 2, IQ motif and SEC7 domain-containing protein 2, KIAA0522, MRX1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno IQ motif and Sec7 domain 2. (Uniprot# Q5JU85)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23096
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.