missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IQSEC2 Antibody [DyLight 488], Novus Biologicals™

Código de producto. 30607431 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Unit Size:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30607431 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30607431 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP346459G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

This item is not returnable. View return policy

Rabbit Polyclonal Antibody

IQSEC2 Polyclonal antibody specifically detects IQSEC2 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Antígeno IQSEC2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BRAG1, brefeldin A resistant Arf-guanine nucleotide exchange factor 1, brefeldin A resistant Arf-guanine nucleotide exchange factor 1c, IQ motif and Sec7 domain 2, IQ motif and SEC7 domain-containing protein 2, KIAA0522, MRX1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno IQ motif and Sec7 domain 2. (Uniprot# Q5JU85)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23096
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Show More Show Less
Product Title
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.