Learn More
Thermo Scientific IQOQPQ Package for ULT and CRYO -150°C to -50°C
Código de producto. 32176307 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Thermo Scientific ULT Freezers
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
32176307 Thermo Scientific ULT Freezers cada uno
1 options
Código de producto. 32176307 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor IQOQPCKULTMVS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Provides qualification execution/support for compressor-based ULT and cryogenic freezers, including units where LN2 backup is secondary to the primary cooling system.
  • Not suitable for liquid nitrogen Dewar-type cryopreservation systems
  • Confirm whether documents are included/supplied free of charge or require separate document-pack logic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific ULT Freezers
Tipo de producto IQ/OQ/PQ with Completion of Documents