Learn More
Unity Lab Services™ Incubadoras de CO2 de una sola unidad IQOQ de terceros
Código de producto. 30286564
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Incubadoras de CO2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
30286564 Incubadoras de CO2 cada uno
1 options
Código de producto. 30286564 Proveedor Unity Lab Services™ N.º de proveedor IOQCO2MVS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Servicio de instalación y calificación operacional de equipos incubadores de CO2 no fabricados por Thermo Fisher Scientific . Se asegura de que el equipo cumpla con las especificaciones y funcione correctamente, mediante pruebas clave como puerta entreabierta y temperatura.
  • Servicio de instalación y cualificación operativa de equipos incubadoras de CO2 fabricados por terceros.
  • Este servicio confirmará que el equipo está funcionando según especificaciones definidas.
  • La cualificación operativa incluye una prueba de distribución de temperatura con 9 puntos en el volumen de trabajo.
  • El servicio incluye una prueba de la distribución de la temperatura en un punto de ajuste de temperatura.
  • ¡NOTA! Para el soporte de Memmert productos, los productos de validación deben pedirse por separado bajo el código de artículo 16344567
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Incubadoras de CO2
Tipo de producto Servicios de IQ/OQ