Learn More
Unity Lab Services™ Incubadoras, hornos, hornos de vacío y hornos IQOQ de terceros
Código de producto. 30286551
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Estufas, aspiradoras, hornos, microbiológicas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
30286551 Estufas, aspiradoras, hornos, microbiológicas cada uno
1 options
Código de producto. 30286551 Proveedor Unity Lab Services™ N.º de proveedor IOQCOVMVS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Servicio de instalación y calificación operacional de hornos, estufas de vacío, hornos e incubadoras no fabricados por Thermo Fisher Scientific . Se asegura de que el equipo cumpla con las especificaciones y funcione correctamente, mediante pruebas clave como puerta entreabierta y temperatura.
  • Servicio de instalación y cualificación operativa de hornos, hornos de vacío, hornos e incubadoras fabricados por terceros.
  • Este servicio confirmará que el equipo está funcionando según especificaciones definidas.
  • La cualificación operativa incluye una prueba de distribución de temperatura con 5 puntos en 1 estante para horno de vacío y 9 puntos en el volumen de trabajo para hornos e incubadoras.
  • El servicio incluye una prueba de la distribución de la temperatura en un punto de ajuste de temperatura.
  • ¡NOTA! Para el soporte de Memmert productos, los productos de validación deben pedirse por separado bajo el código de artículo 16344567
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Estufas, aspiradoras, hornos, microbiológicas
Tipo de producto Servicios de IQ/OQ