Learn More
Ipronidazol-d3, TRC
Código de producto. 30138143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138143 50 mg 50 miligramos
17977649 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30138143 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI74700250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1015855-83-0
Fórmula molecular C7 2H3 H8 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 172.2
Sinónimo 1H-Imidazole, 1-(methyl-d3)-2-(1-methylethyl)-5-nitro- (ACI), 1-(Methyl-d3)-2-(1-methylethyl)-5-nitro-1H-imidazole (ACI), Ipronidazole D3, Ipronidazole-D3 (N-methyl-D3), Ipronidazole-d3
Nombre IUPAC 5-nitro-2-propano-2-il-1-(trideuteriometil)imidazol
SMILES [2H]C([2H])([2H])n1c(ncc1[N+](=O)[O-])C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ipronidazole D3
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11N3O2/c1-5(2)7-8-4-6(9(7)3)10(11)12/h4-5H,1-3H3/i3D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.104