Learn More
Memmert™ Incubadora refrigerada IPP con refrigeración Peltier y TwinDisplay, 53 l, acero inoxidable
Código de producto. 13424079 Tienda Memmert Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
115/230 V
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
13424079 115/230 V 1 PCS
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 13424079 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor IPP55plus
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4870.00€
    4114.00€ / paquete de 1
    Ahorro 756.00€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Escala de temperatura: De 0 °C a 70 °C
  • TwinDISPLAY. Controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con 2 pantallas TFT a color de alta definición
  • Contador digital hacia atrás con ajuste de tiempo objetivo, ajustable de 1 minuto a 99 días
  • El tiempo de procesamiento no se inicia hasta que se ha alcanzado la temperatura establecida
  • Ajustes de idioma de alemán, inglés, español, francés, polaco, checo y húngaro
  • Tres valores de temperatura de selección libre
  • Temperatura (Celsius o Fahrenheit), tiempo de programa, zonas horarias, horario de verano/invierno
  • Programa almacenado en caso de fallo de alimentación.
  • Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet
  • Alarma visual y acústica
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Capacidad (métrico) 53 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Material Con textura de acero inoxidable, carcasa posterior de acero chapado en zinc
Tipo de tapón Tipo alemán
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 70 °C
Tipo Incubadora refrigerada
Pantalla Pantalla doble TFT a color de alta definición con pantalla táctil
Incluye Certificado de calibración de obras para 10 °C y 37 °C
N.º de puertas 2
Exactitud de temperatura 0,1 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 585 An × 787 Al mm
Anchura (métrico) 585 mm
Anchura (métrico) interior 400 mm
Altura (métrico) 784 mm
Altura (métrico) interior 400 mm
Fondo interior (métrico) 330 mm
Peso con embalaje (métrico) 72 kg
Peso (métrico) 51 kg
Requisitos eléctricos 115/230 V 50/60 Hz
Tensión 115/230 V
Frecuencia 50/60 Hz