Learn More
Memmert™ Incubadora refrigerada IPP con refrigeración Peltier y TwinDisplay, 108 l, acero inoxidable
Código de producto. 13454079 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
108 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
13454079 108 l cada uno
1 options
Código de producto. 13454079 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor IPP110
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Escala de temperatura: De 0 °C a 70 °C
  • Escala de temperatura de 0 °C a 70 °C
  • 5 tamaños de modelo (de 32 a 749 litros de volumen)
  • variantes de 2 modelos: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY
  • Puertas dobles estándar para todos los modelos: Prevención de contaminación y caídas de temperatura, y al mismo tiempo una visión óptima de la carga sensible a través de puertas de vidrio interiores de área amplia
  • Los ventiladores integrados en los elementos Peltier garantizan una rápida transferencia de energía y distribución óptima de la temperatura
Garantía
Tres años
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Capacidad (métrico) 108 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Material Con textura de acero inoxidable, carcasa posterior de acero chapado en zinc
Tipo de tapón Tipo alemán
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 70 °C
Tipo Incubadora refrigerada
Pantalla Pantalla única TFT en color de alta definición
Incluye Certificado de calibración de obras para 10 °C y 37 °C
N.º de puertas 2
Exactitud de temperatura 0,1 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 400 x 560 x 480 mm
Anchura (métrico) 745 mm
Anchura (métrico) interior 560 mm
Altura (métrico) 864 mm
Altura (métrico) interior 480 mm
Fondo interior (métrico) 400 mm
Peso con embalaje (métrico) 103 kg
Peso (métrico) 78 kg
Requisitos eléctricos 115/230 V, de 50 a 60 Hz, 650 W
Tensión 115/230 V
Frecuencia 50/60 Hz