Learn More
Ipfencarbazone, MedChemExpress
Código de producto. 16497368
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497368 10 mg 10 miligramos
16493397 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16497368 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17515
MedChemExpress Ipfencarbazone is a substance being developed for the control of weeds such as watergrass in rice; herbicide agent.
Ipfencarbazone is a substance being developed for the control of weeds such as watergrass in rice
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ipfencarbazone
CAS 212201-70-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H14Cl2F2N4O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 130 mg/mL (304.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1C=NN(C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C1=O)N(C3=CC=C(F)C=C3F)C(C)C
Peso molecular (g/mol) 427.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.23
Porcentaje de pureza 99.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation