Learn More
Chemsplash Toallita desinfectante con isopropanol para superficies IPA
Código de producto. 30058236
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
30058236 20 x 20 cm paquete de 12
1 options
Código de producto. 30058236 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 4900
 Artículo restringido
En stock
Toallita desinfectante de superficies con isopropanol al 70%, suministrada en un recipiente autodispensable de 200 hojas. Cada toallita mide 20x20 cm.
Toallitas húmedas con isopropanol al 70 %
  • Tejido de polipropileno resistente de 22 g/m²
  • Eficaz contra la desinfección de superficies
  • Antibacteriano, antiviral y eficaz contra el coronavirus.
  • 200 toallitas por envase
  • Tamaño de la toallita: 20 x 20 cm
Descripción: Estas toallitas desinfectantes para superficies con isopropanol al 70 % vienen en un recipiente autodispensable de 200 hojas. Cada toallita mide 20x20cm y está diseñada para una desinfección eficaz de superficies. Las toallitas son eficaces contra bacterias, virus y especialmente efectivas contra el coronavirus, ofreciendo una solución de limpieza rápida y cómoda.
Especificaciones
Tipo de producto Toallita antibacteriana
Longitud (imperial) 20 cm
Longitud (métrico) 20 cm
Anchura (imperial) 20 cm
Anchura (métrico) 20 cm
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 20 x 20 cm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de superficies
Tela 1-ply
Esterilidad Estéril
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • X12 Chemsplash IPA Surface Wipe White One Size Tub of 200
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol