Learn More
SELENBP1 Antibody, DyLight 350, R&D Systems™
Código de producto. 18003117 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18003117 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18003117 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297662UV
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
SELENBP1 Polyclonal specifically detects SELENBP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SELENBP1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 56 kDa selenium-binding protein, hSBP, hSP56, LPSB, SBP, SBP56, selenium binding protein 1, selenium-binding protein 1, SP56FLJ13813
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SELENBP1 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8991
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus